Learn More
VEE GEE Baume-Hydrometer, schwere Flüssigkeiten
Artikelnummer. 17866463 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0 bis 12° Unterteilung 0.1°
0 bis 15° Unterteilung 0,1°
0 bis 25° Unterteilung 0,2°
0 bis 35° Unterteilung 0,5°
0 bis 50° Unterteilung 0,5°
0 bis 50° Unterteilung 1,0°
0 bis 70° Unterteilung 1.0°
0 bis 90° Unterteilung 1,0°
19 bis 31° Unterteilung 0.1°
29 bis 41° Unterteilung 0,1°
35 bis 70° Unterteilung 0,5°
39 bis 51° Unterteilung 0,1°
9 bis 21° Unterteilung 0.1°
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Baumé-Bereich Packungsgröße
17866463 35 bis 70° Unterteilung 0,5° 1 Stück
17876553 0 bis 25° Unterteilung 0,2° 1 Stück
17846523 0 bis 35° Unterteilung 0,5° 1 Stück
17866543 39 bis 51° Unterteilung 0,1° 1 Stück
17816553 19 bis 31° Unterteilung 0.1° 1 Stück
17806553 29 bis 41° Unterteilung 0,1° 1 Stück
17846443 0 bis 70° Unterteilung 1.0° 1 Stück
17896533 0 bis 12° Unterteilung 0.1° 1 Stück
17826473 0 bis 90° Unterteilung 1,0° 1 Stück
17826463 0 bis 50° Unterteilung 1,0° 1 Stück
17806473 0 bis 50° Unterteilung 0,5° 1 Stück
17886443 0 bis 15° Unterteilung 0,1° 1 Stück
17856463 9 bis 21° Unterteilung 0.1° 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17866463 Lieferant VEE GEE Lieferanten-Nr. 660912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.15 CHF
    24.40 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.75 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Baume-Hydrometer (Schwerhydrometer) ist für Flüssigkeiten geeignet, die schwerer als Wasser sind.
  • Spezifisches Gewicht: 145/(145-Grad Baumé)
  • Kalibriert für die Verwendung bei °15,5 °C / 60 °F
Spezifikation
Typ Baume-Hydrometer
Schritten 0,5°
Länge (metrisch) 30.5 cm
Material Glas
Baumé-Bereich 35 bis 70° Unterteilung 0,5°
Temperature of Standardization 15,5 °C (60 °F)