Learn More
Batyl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30179357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179357 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30179357 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1187801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Batyl alcohol
CAS 544-62-7
Summenformel C21 H44 O3
Menge 1 g
Synonym Batilol, Glycerol monooctadecyl ether, Stearyl monoglyceride
InChI-Formel InChI=1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
IUPAC-Name 3-Octadecoxypropan-1,2-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 344.57
Formelmasse 344.329