Learn More
Testo™ Batterien
Artikelnummer. 11881724
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Testo: 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Für Testo:175-T1, 175-T2, 177
Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11881724 Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1 1 Stück
10002772 Für Testo:175-T1, 175-T2, 177 1 Stück
10192492 Für Testo: 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11881724 Lieferant Testo™ Lieferanten-Nr. 2005150019
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diesen Akku mit einer Vielzahl von Produkten.Testo™ Batterien sind mit Testo Datenloggern kompatibel.
  • 3.6 V
  • 0.8Ah
  • ½AA
Spezifikation
Produkttyp Batterie
Zur Verwendung mit (Geräte) Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1