Learn More
Julabo™ 2 WINKELVERSCHRAUBUNGEN 90°, M16X1 INNEN/AUßEN FEMALE/MALE
Artikelnummer. 10749374
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Rechtwinklig
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10749374 Rechtwinklig 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10749374 Lieferant Julabo™ Lieferanten-Nr. 8970442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00 CHF
    240.50 CHF / 2 Stück
    Sparen 19.50 CHF
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026