Learn More
Nickel Electro™ Bath Armor 12 litres
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Packungsgröße:
12 Liter
Beschreibung
- Kein Auffüllen von Wasserbädern unter Beobachtung des Wasserstands mehr. Längere Reinigungsintervalle.
- Keine wassergetragene Kontamination.
- Gute Wärmeverteilung.
- Ersetzen Sie das Wasser in Ihrem Wasserbad durch diese wärmeeffizienten, leicht sauber zu haltenden Pellets.
- Die Reinigung Ihrer Wasserbäder entfällt fast vollständig, das Wasserbad ist vor Austrocknung geschützt.
- Weniger Bedarf an Gestellen, Schwimmständern und Flaschengewichten
- Zur Beseitigung von Wasserkontaminationen durch ein trockenes, metallisches Thermomedium aus kleinen Beads anstelle von Wasser
- Ergebnis ist ein trockenes Bad, mit deutlich weniger Kontaminationsförderung als ein wassergefülltes Bad.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Bad-Rüstung |
| Typ | Bad-Rüstung |
| Material | Aluminium |
| Menge | 12 L |
| Form | Rund |