Learn More
Brannan™ Ofenthermometer für Chargenprobenahme mit Kalibrierzertifikat
Beschreibung
- Nicht gefährlich LO-tox™ Füllung
- Temperaturmessung unbeeinflusst von kurzfristigen Schwankungen
- Temperaturbereich: +20 °C bis +130 °C
- Lieferung inklusive Kalibrierung und Genauigkeitsnachweis
- Hergestellt in den UK
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Aluminiumoxidkristalle |
| Flaschengröße | 30 mL |
| Kalibrierpunkte | 30 °C, 80 °C, 120 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 UKAS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ofenchargenprobenahme |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,71 in. |
| Höhe (metrisch) | 14.5 cm |
| Enthält | Polypropylenflasche und Glasthermometer |
| Länge (metrisch) | 14.5 cm |
| Material | Glas |
| Mehr anzeigen |