Learn More
Brannan™ Batch Sampling Incubator Thermometer with Calibration Certificate
Artikelnummer. 17843098
Click to view available options
Calibrated:
3-Punkte-UKAS
3-Punkte-rückverfolgbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17843098
Marke: Brannan™ 22/105/2 + 49/503/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Precision test incubator thermometers sealed into a 30 mL polypropylene bottle containing a heat transfer medium, ideally suited to monitor the temperature of samples in a controlled storage. Complete with calibration.
  • Non hazardous LO-tox™ filling
  • Bottle should be filled with monpropylene glycol or other heat transfer medium before use
  • Temperature measurement unaffected by short term fluctuations
  • Temperature range: 18°C to 50°C
  • Supplied with calibration and statement of accuracy
  • Made in UK
Spezifikation
Flaschenfüllung Customer to fill with monopropylene glycol or other heat transfer medium before use
Kalibrierpunkte 20°C, 35°C, 50°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17025 UKAS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Monitor temperature of samples in a controlled storage
Höhe (angloamerikanisch) 5.71 in.
Höhe (metrisch) 14.5 cm
Enthält Polypropylene bottle and glass thermometer
Länge (metrisch) 14.5 cm
Material Glass
Thermometerfüllung No
Gewicht (angloamerikanisch) 1.9577 oz.
Gewicht (metrisch) 55.5 g
Breite (angloamerikanisch) 0.14 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) +50°C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 64°F
Min. Temperatur (metrisch) +18°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 64°F to 122°F
Temperaturbereich (metrisch) +18°C to +50°C
Calibrated 3-Punkte-UKAS
Zur Verwendung mit (Geräte) Inkubator
Akkutyp None
Genauigkeit ± 0.5°C
Unterteilung 1,0 °C
Display None
Breite (metrisch) 3.5 cm