Learn More
Fisherbrand™ Korbeinsätze für Elmasonic X-tra ST Ultraschallreiniger
Artikelnummer. 15676064 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallreiniger Elmasonic Xtra ST 300 H
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15676064 Ultraschallreiniger Elmasonic Xtra ST 300 H 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15676064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.70 CHF
    29.27 CHF / 1 Stück
    Sparen 32.43 CHF
    52% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Platzieren Sie für eine gründliche Ultraschallreinigung das Schüttgut auf diesen Korbeinsätzen.
  • Netzkonstruktion
  • Erhältlich in verschiedenen Größen für alle X-tra ST-Modelle
  • Zubehörteil
Spezifikation
Produkttyp Korbeinsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallreiniger Elmasonic Xtra ST 300 H
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ultraschallreinigung
Material Drahtgitter
Abmessungen (L x B x H) 7 x 7 x 1 mm