Beschreibung
- Einfach alles wegwischen – diese Mehrzweck-Papierwischtücher sind stark und saugfähig für die unterschiedlichsten Arbeiten
- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten mit dem Putzpapier auf, das bei Nässe stabil bleibt und mehrfach verwendbar ist
- Leichtes Tragen, Öffnen und Entsorgen der Verpackung mit Tork Easy Handling™ Plastic Packaging
- Senken Sie Kosten für Wischtücher – diese Papierrolle hat ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wiping Paper |
| Länge (angloamerikanisch) | 366.36 yd. |
| Länge (metrisch) | 335 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.06 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Paper |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC Recycled credit, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001 |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Mehr anzeigen |