Learn More
Memmert™ Wasserbad, einfache Ausführung
Artikelnummer. 10573693 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10573693
Marke: Memmert™ WNB14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wasserbad aus korrosionsbeständigem Edelstahl Memmert™ Basic Serie Wasserbäder verfügen über eine präzise Elektronik und einen Mehrfachtemperaturschutz, um ein Höchstmaß an Sicherheit im Labor zu gewährleisten.
  • Mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Digital-Display
  • Übertemperaturschutz
  • Integrierte digitale Zeitschaltuhr
Spezifikation
Reglertyp Mikroprozessor PID
Kapazität (metrisch) 14 l
Zertifizierung/Konformität CE, VDE, GS
Display Digitale LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Forschungslabore, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Temperaturregelung
Material Rostfreier Stahl
Modell WNB 14
Maximale Temperatur (metrisch) 95 °C
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Länge (metrisch) 578 mm
Innenlänge (metrisch) 350 mm
Breite (metrisch) 436 mm
Innenbreite (metrisch) 290 mm
Höhe (metrisch) 238 mm
Innenhöhe (metrisch) 140 mm
Innentiefe (metrisch) 350 mm
Versandgewicht (metrisch) 19 kg
Gewicht (metrisch) 15 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,8 kW
Frequenz 50/60 Hz