Learn More
Tork Basic Paper W6, Papierhandtuchrolle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243703 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
6 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243703 Blau 6 Rollen
30243782 Weiß 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243703 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 130008
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Tork Der Papierwischer ist für eine optimale Entnahme aus dem Tork Waschstation-Spendersystem. Die HACCP International-Zertifizierung gewährleistet, dass dieses Produkt sicher in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und -zubereitung eingesetzt werden kann.
  • Mit diesem speziell entwickelten Wischpapier reinigen Sie effizient, selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit und in nassen Umgebungen.
  • Dank dieser für den Lebensmittelkontakt zertifizierten Rollen können Sie sicher sein, dass Sie über hochwertiges Wischpapier verfügen.
  • Mit diesen HACCP International-zertifizierten Rollen wird die HACCP-Konformität Ihrer Umgebung erleichtert.
  • Die hohe Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit dieser Papierrolle verbessern die Lebensmittelsicherheit.
  • 6 x 250 m Rolle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 273.4 yd.
Länge (metrisch) 250 m
Breite (angloamerikanisch) 7,68 in.
Breite (metrisch) 19.5 cm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Verpackungsmenge 1 Rolle
Lage 1-ply