Learn More
IKA™ Basishalterungen
Marke: IKA™ 0003148000
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
AS 130.1 UniversalaufsatzAnpassung an jegliche Gefässarten durch universelle, stufenlos einstellbare Spannwalzen. Aufstellfläche 220/220mm.
Lieferumfang: 1 x AS 1.30 Basishalterung, 3 x AS 1.31 Spannwalze, 6 x AS 1.5 Befestigungsschraube
AS 130.2 Halteklammernaufnahme
Zum Schütteln von z. B. Rundkolben, Messkolben und Erlenmeyer-Kolben. Anzahl Halteklammern (Volumen): 20 x AS 2.1 (25mL), 12 x AS 2.2 (50mL), 12 x AS 2.3 (100mL), 4 x AS 2.4 (250mL), 4 x AS 2.5 (500mL). Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten.
AS 130.3 Schalenaufsatz
Zum sanften Schütteln im niederen Drehzahlbereich, z. B. für Petrischalen oder Kulturflaschen. Aufstellfläche 220 x 340mm. Mit integrierter Antirutschfolie (PP).
AS 130.4 Reagenzglasaufsatz
Zum intensiven Schütteln von z. B. Röhrchen, Reagenzgläsern, Küvetten, Zentrifugenröhrchen. Reagenzgläser φ 10 16mm, Kapazität 64 St.
Typ: AS 1.30 Basishalterung zu AS 130.1, B/T/H 252/234/88mm
Spezifikation
Halter | |
KS130 Schüttler |