Learn More
Basisches Fuchsin, 70+%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 401691000
Additional Details : CAS : 632-99-5 Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10035203
  • 114.00 CHF / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
632-99-5
337.85
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
12447
[H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
C20H20ClN3
MFCD00012569
Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
hydrogen 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline chloride
Spezifikation
Basic Fuchsin
632-99-5
70% min.
MFCD00012569
15, 5715
Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Authentic
hydrogen 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline chloride
547 to 552nm
337.84
70+%
Glasflasche
200g/mL
Grün
200°C
Pure
1.16 to 1.35
C20H20ClN3
13, 765
Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
[H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
337.85
12447
Weißes Kristallpulver
Rein
Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
250.0°C
100g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate