Learn More
Basisches Fuchsinhydrochlorid, 99 %, für die HPLC-Analyse, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Basic fuchsin hydrochloride |
| Namenshinweis | Für die HPLC-Analyse |
| CAS | 569-61-9 |
| Farbe | Grün |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Summenformel | C19H18ClN3 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin |
| InChI-Schlüssel | JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl |
| Mehr anzeigen |