Learn More
Thermo Scientific™ Basisches Fuchsin, Elektrophoresereagenz
Artikelnummer. 15427879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427879 100g 100 Gramm
15417879 25 g 25 Gramm
15407879 5g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427879 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. J66494.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 632-99-5
Format Kristallines Pulver
Formelmasse 337.86
Schmelzpunkt 268° to 270°C (dec.)
Summenformel C20H20ClN3
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100g
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperaturen
Synonym C.I. 42510,Fuchsin basic