Learn More
Thermo Scientific Chemicals Basisches Fuchsin, 70+%
Artikelnummer. 10791894 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10791894
Marke: Thermo Scientific Chemicals 401695000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-99-5
Summenformel C20H20ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 337.85
MDL-Nummer MFCD00012569
InChI-Schlüssel AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
PubChem CID 12447
IUPAC-Name hydrogen 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Basic Fuchsin
Schmelzpunkt 250.0°C
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 1.16 to 1.35
Farbstoffgehalt 70% min.
Beilstein 13, 765
Merck Index 15, 5715
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 547 to 552nm
Formelmasse 337.84
Reinheit (%) ≥70%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Dichte 200g/mL
Farbe Grün
Menge 500 g
Flammpunkt 200°C
Physikalische Form Weißes Kristallpulver