Learn More
Thermo Scientific Chemicals Basisches Fuchsin
Artikelnummer. 11439803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439803 100 g 100 Gramm
11419803 5 g 5 Gramm
11429803 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439803 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A12952.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
Biological stain for distinguishing coli and aerogene bacteriaBasic Fuchsin is useful for Ziehl-Neelson staining to detect acid-fast bacilli. It is also used to stain tubercle bacillus and bacterial flagella. It plays an important role for tissue sections to visualize elastic fibers, cardiac and skeletal muscle tissue. It also acts as bacterial and histological stains. Further, it is used to stain cellular elements, certain tissues, bacteria and also acts as a local anti-infective.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biologische Färbung zur Unterscheidung von Coli und aerogenen Bakterien. Basisches Fuchsin ist für Ziehl-Neelson-Färbungen nützlich, um säurefeste Bazillen zu erkennen. Es wird auch zur Färbung von Tuberkelbacillus und bakterieller Flagella verwendet. Für Gewebequerschnitte spielt es eine wichtige Rolle beim Visualisieren elastischer Fasern und von Herz- und Skelettmuskelgewebe. Es wirkt auch als bakterielles und histologisches Färbemittel. Darüber hinaus wird es zur Färbung zellulärer Elemente, bestimmter Gewebe, Bakterien verwendet und wirkt auch als lokale Anti-Infektiv.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Diethylether und Säuren. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chloroformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-99-5
Summenformel C20H20ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 337.85
MDL-Nummer MFCD00012569
InChI-Schlüssel AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic violet 14, fuchsin, fuchsin basic, magenta, rosaniline, fuchsine, basic fuchsine, basic magenta, rose aniline, fuchsin, basic
PubChem CID 12447
IUPAC-Name hydrogen 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Basic Fuchsin
Schmelzpunkt 268°C to 270°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 4166684
Merck Index 14,5652
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,diethyl ether and acids practice; Insoluble in ether.
Formelmasse 337.86
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Basic Fuchsin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Magenta