Learn More
Tork Tork Standard-Papierwischtücher mit Innenabrollung Weiß M2, Mehrzweck-Papiertücher, 6 x 160 m, 121206
Alle ansehen Tork ProdukteBeschreibung
- Entnehmen Sie die Putztücher mit nur einer Hand dank der einfachen Bedienweise des Wischtuchspenders
- Diese Mehrzweck-Papiertücher sind stark, saugfähig und für viele verschiedene Wischarbeiten geeignet
- Weniger Kosten: Unsere Industrie-Papierrollen für Hände und Oberflächen bieten ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ihre Mitarbeiter sparen Zeit beim Nachfüllen, wenn Sie unsere Tork Innenabrollungsspender mit hoher Kapazität nutzen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wiping Paper |
| Länge (angloamerikanisch) | 174.98 yd. |
| Länge (metrisch) | 160 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 7.87 in. |
| Breite (metrisch) | 20 cm |
| Material | Paper |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | HACCP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001, EU Ecolabel, EMAS, ISO 14001, FSC Recycled credit |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Mehr anzeigen |