Learn More
Einfache Baretthauben
Artikelnummer. 16662604
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
21 in.
24 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
16662604 24 in. 1000 Stück
16652604 21 in. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16662604 Lieferant New source - PPE Lieferanten-Nr. HMMC24
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese einfachen Baretthauben sind aus leichtem, bequemem Polypropylen-Spinnvlies hergestellt und eignen sich ideal für den Gebrauch im Labor oder dem weiteren Arbeitsumfeld, um die allgemeine Hygiene zu fördern.
  • Universelle Einweg-Baretthauben, in zwei Größen erhältlich
  • Fördert die allgemeine Hygiene im Labor oder in ähnlichen Arbeitsumgebungen
  • Mit elastischen Nähten für eine einfache, bequeme Passform
  • Ausfertigung in Vliesstoff aus Polypropylen-Spinnvlies
  • Latexfrei
  • Lieferung im Karton mit 10 Beuteln, 100 Baretthauben pro Beutel
Spezifikation
Produkttyp Baretthaube
Material Spinnvlies-Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Latexfrei Ja
Sterilität Unsteril
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA CAT I, ISO-geprüft nach ISO3801 und ISO13934-1. Entspricht EG-Richtlinie 1935/2004/EG, der Verordnung (EU) Nr.10/2011, der Verordnung (EU) Nr.2016/1416 und der Verordnung (EU) 2017/752
Menge 1000/Packung
Durchmesser (angloamerikanisch) 24 in.
Durchmesser (metrisch) 60,9 cm
Gewicht (metrisch) 10 gsm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allzweck-Anwendung im Labor oder Reinraum