Learn More
Hanna Instruments™ Basisc-Tischgeräte für die pH-Wert-Messung
Einfaches, kostengünstiges pH-Tischmessgerät mit automatischer Kalibrierung an ein oder zwei Punkten und einer Auswahl an fünf vorprogrammierten Puffern.
Marke: Hanna Instruments™ HI2210-02
Additional Details : Gewicht : 2.60100kg
Beschreibung
- Hochspezialisiertes PH-Messgerät mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Mit einem extra breiten LCD-Bildschirm zur Messwertanzeige von pH/mV und Temperatur.
- Die Messwerte werden automatisch Temperatur-kompensiert, um deren Genauigkeit zu gewährleisten
- Ein oder zwei Kalibrierpunkte
- Bis zu fünf gespeicherte Kalibrierwerte
- Lieferung mit nachfüllbarer pH-Elektrode aus Glas, Temperatursonde, Elektrodenständer, Kalibrierbeutel, Elektrodennachfülllösung und Netzkabel
Spezifikation
±0,01 | |
Automatisch, 1- oder 2-Punkt mit 5 gespeicherten Pufferwerten | |
0.01 | |
-20,0 °C° bis +120,0 °C° | |
HI 7662 mit 1 m (3.3') Kabel (mitgeliefert) | |
BNC-Anschluss | |
Glasschaft | |
230 V | |
–2 bis 16.00 °C | |
–20 bis 120.0 °C | |
182 mm | |
240 mm | |
230 V |
±0,4 °C | |
–2 bis 16.00 °C | |
Automatisch, 1- oder 2-Punkt mit 5 gespeicherten Pufferwerten | |
0.1 °C | |
LCD | |
182 L x 240 T x 74 H (mm) | |
HI2210-02 | |
HI 7662 mit 1 m (3.3') Kabel (mitgeliefert) | |
Automatisch oder manuell von –9.9 bis 120 °C | |
Einfaches Tisch-pH-Messgerät | |
74 mm | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |