Learn More
Labconco™ Basic™ 70 Laboratory Hood
Artikelnummer. 15912481 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Integriertes Gebläse
Integriertes explosionsgeschütztes Gebläse
Kein Gebläse
Spannung:
208/230 V
220 V
230 V
Konfigurationsoptionen:
komplett montiert
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Spannung Konfigurationsoptionen Packungsgröße
15912481 Integriertes explosionsgeschütztes Gebläse 230 V komplett montiert 1 Stück
17716839 Kein Gebläse 208/230 V komplett montiert 1 Stück
15860378 Integriertes Gebläse 220 V komplett montiert 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15912481 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 2246501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Designed for laboratories, classrooms and light duty applications where safe ventilation is required. Constructed of powder-coated steel, Basic Hoods are economical and have a smaller overall height and depth than traditional hoods so they fit in areas with low ceilings or narrow aisles.
For areas with low ceilings or narrow aisles, choose the Basic™ Laboratory Hood when outfitting your lab.
  • Bypass-Luftstromdesign
  • Das haltbare Außengehäuse und der Innenraum aus Epoxidharz-beschichtetem 16-Gauge-Stahl sind widerstandsfähig gegen chemische Einwirkung
  • LED-Beleuchtung
  • Vertikal aufsteigende Sicherheitsglasscheibe aus gehärtetem Glas
  • Einstellbares zweiteiliges Leitblech
  • Gebogene Luftfolie
  • Die rechte Montageplatte ist werkseitig für bis zu drei Wartungsvorrichtungen, einen elektrischen Duplex- und einen Luftstrommonitor (Kits separat erhältlich) vorbereitet.
  • Rechte Innenwand, werkseitig vorbereitet für einen Tassenspüler und Wechsler (Tassenspüler und Wechsler separat erhältlich)
  • Auslassanschluss mit 10,31 in. Außendurchmesser aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl
Bestellinformation
Exterior D x H: 25 x 48 in. (64 x 122 cm). Add 5 in. (12.7 cm) to height for models with built-in blower. Available with or without blower. Blower may be mounted in hood liner, above hood, or at remote roof location.
Spezifikation
Produkttyp Tisch-Abzugshaube
Beschichtung Powder
Beleuchtungsart Explosionsgeschützte LED
Material Epoxy-coated Steel
Produktlinie Labconco Basic
Stromstärke 6,7 A
Zertifizierung/Konformität ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL
Farbe Gletscherweiß
Konfigurationsoptionen komplett montiert
Tiefe (angloamerikanisch) 25 in.
Tiefe (metrisch) 63,5 cm
Abmessungen (L x B x H) 70 x 25 x 53 in.
Flussrate 1120 cfm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore, Klassenräume und Anwendungen für leichte Beanspruchung, bei denen eine sichere Belüftung erforderlich ist.
Höhe (angloamerikanisch) 53 in.
Höhe (metrisch) 134,6 cm
Enthält Integriertes explosionsgeschütztes Gebläse
Modell Basic 70
Erforderliches Zubehör Ferngesteuertes Gebläse (einige Modelle), Kanäle, Basisschränke, höhenverstellbare Bodenstative, Arbeitsflächen aus solidem Epoxidharz.
Spannung 230 V
Gewicht (angloamerikanisch) 455 lb.
Gewicht (metrisch) 206 kg
Breite (angloamerikanisch) 70 in.
Breite (metrisch) 177,8 cm
Frequenz 50 Hz