Beschreibung
Boden oder Basis zur Befestigung von Gestellen für verschiedene Gefäße, wie z. B. Reagenzgläser, Mikroreaktionsgefäße usw., an der Plattform des ausgewählten Plattformschüttlers. Montage ohne Werkzeug.
Material: elektropolierter Edelstahl
Eigenschaften: autoklavierbar und spülmaschinenfest
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Rohrhalterbasis |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hei-SHAKE 1000- oder 2000-Serie |