Learn More
Greiner Bio-One Basis für Polystyrolbehälter für Pflanzengewebe
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
175-ml-Behälter
Packungsgröße:
315 Stück
Beschreibung
- Unterteil Basis
- Zur Verwendung mit Polystyrol-Behälter für pflanzliche Gewebekulturen (Teilenummer: 960177)
Service Plan
Nein
Warranty
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Beschreibung | Basis für Pflanzengewebebehälter (Zubehör) |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 175 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |