Learn More
Spitzengetönter Indikator für Basel-Neutrals Matrix, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| 1,2,4-Trichlorbenzol | 120-82-1 | 1000μg/ml |
| 1,4-Dichlorbenzol | 106-46-7 | 1000μg/ml |
| 2,4-Dinitrotoluol | 121-14-2 | 1000μg/ml |
| Acenaphthen | 83-32-9 | 1000μg/ml |
| Bromophenol-Blau | 115-39-9 | 1000μg/ml |
| N-Nitrosodi-n-propylamin | 621-64-7 | 1000μg/ml |
| Pyren | 129-00-0 | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Getönter Indikator für die Basisch-Neutrale Matrix Spike |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| CAS | 120-82-1, 106-46-7, 121-14-2, 83-32-9, 115-39-9, 621-64-7 |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,2,4-Trichlorbenzol |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Element | 1,2,4-Trichlorbenzol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 ml |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1000 μg/ml |
Sicherheit und Handhabung
- BASE-NEUTRALS MATRIX SPIKE
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrosodipropylamine, methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch