Learn More
Mischung aus basischen/neutralen extrahierbaren Stoffen 999 2000 μg/ml in Benzol:MeCl2:ACN (2:2:1), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328520 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328520 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000999SP
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 121-14-2, 606-20-2
Menge 1 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungsmittel oder Matrix Benzol/MeCl2/ACN