Learn More
asecos™ Fußverkleidung
Artikelnummer. 15957376 Alle ansehen Asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außenbreite (metrisch):
486 mm
786 mm
1086 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außenbreite (metrisch) unitSize
15957376 486 mm 1 Stück
15461425 786 mm 1 Stück
15967376 1086 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15957376 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 31923
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sockelverkleidung aus melaminharzbeschichten Platten
Für die Modelle Q15 und/oder Q30
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 536 mm
Abmessungen (T x B x H) 536 x 486 x 88 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Hochschränke mit einer Breite von 600 mm, für Modell(e): Q30
Außenhöhe (metrisch) 88 mm
Oberflächenbeschichtung Melaminharz, laminiert
Gewicht (metrisch) 1,50 kg
Außenbreite (metrisch) 486 mm
Material Spanholz
Produkttyp Fußverkleidung