Learn More
Cytiva BAS Phosphorspeicherfolien
Artikelnummer. 11380312 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produktlinie:
BAS-IP MS 2040 E
BAS-IP MS 3543 E
BAS-IP MS 2025 E
BAS-IP SR 0813
BAS-IP TR 2040 E
BAS-IP SR
SR-2025
SR-2040
TR-20205E.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11380312
Marke: Cytiva 28956477
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Phosphorfolien können Sie latente Bilder erfassen, die durch ionisierende Strahlung entstehen. Cytiva™ BAS Phosphor-Speicherfolien senden bei laserinduzierter Stimulation proportional zur Menge der Radioaktivität in der Probe Licht aus.
  • Benötigt nur etwa ein Zehntel der Belichtungszeit herkömmlicher Autoradiographiefilme.
  • Zehn- bis hundertmal empfindlicher als Film, je nach Isotop und Probentyp.
  • Der breite lineare Dynamikbereich (fünf Größenordnungen) ermöglicht die Quantifizierung und Visualisierung sowohl schwacher als auch starker Signale in einer einzigen Belichtung.
  • Durch die Verwendung von Bildschirmen sind keine Chemikalien, Dunkelkammer oder andere Spezialbehandlungen notwendig.
  • Jeder Schritt kann unter normalen Lichtverhältnissen und bei Raumtemperatur am Labortisch durchgeführt werden.
  • Ergebnisse werden mit einem bildgebenden System mit Speicherfolie auf Phosphorbasis (z. B. Typhoon, Storm oder PhosphorImager) digitalisiert und mit der Software ImageQuant quantifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie SR-2040
Menge Je 1
Produkttyp BAS Phosphorspeicherfolien