Learn More
Euro Protection™ Barricade Tape
Artikelnummer. 12048865
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Rot, Weiß, White
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12048865 Rot, Weiß, White 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12048865 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 70010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.25 CHF
    4.66 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.59 CHF
    61% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 100 m x 50 mm
Länge (metrisch) 100 m
Breite (metrisch) 50 mm
Farbe Rot, Weiß, White
Material HDPE
Typ Barricade Tape