Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ ACS Automatisches Sammelsystem
Steuern Sie den Betrieb Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ Glasdestillationsgeräts mit diesem automatischen Sammelsystem, das bis zu 45 l Wasser sammelt.
Marke: Thermo Scientific™ 400634
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Steuern Sie den Betrieb Ihres Glasdestillationsgeräts mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ ACS Automatisches Sammelsystem mit einer Kapazität von 45 Litern.
Spezifikation
Wandhalterung für das automatische Sammelsystem | |
Automatisches Sammelsystem | |
Wandhalterung |