Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Schlauchnippel-Kartuschen
Artikelnummer. 10423865 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
1/2 Größe Mischbett mit Sauerstoffentfernung
1/2 Größe Mixed- Bed
2/3 Größe Mixed- Bed -und Bio -Entfernung
Kartuschenhalter mit Schlauchtülle
Kartuschenhalter mit Schlauchtülle, volle Größe, Kationenentfernung
Nunc, C8, MaxiSorp , 350uL
Volle Größe, Entfernung von organischen Stoffen
Volle Größe, Sauerstoffentfernung
Volle Größe, Ultrapure
Volle Größe, Ultrapure mit Entfernung von organischen Stoffen
Volle Größe, Vorbehandlung und Verhinderung von Ablagerungen
Volle Größe, hohe Kapazität
Volle Größe, makroretikular, Kationenentfernung
Harztyp:
Aktivkohle
Kationenaustausch
Makroretikularer Kationenaustausch
Mischbett und starker Kationenaustausch, Aktivkohle
Mischbett-Ionenaustausch mit Aktivkohle
Starker Anionenaustausch
UltraPure Ionenaustausch
Ultrapure Mischbett mit starkem Anionenaustausch
Ultrapure Mischbett-Ionenaustausch
Zweibett-Ionenaustausch
Zweibett-Ionenaustausch mit starkem Kationenaustausch
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Harztyp Packungsgröße
10423865 Volle Größe, Ultrapure Ultrapure Mischbett-Ionenaustausch 1 Stück
15332168 1/2 Größe Mixed- Bed UltraPure Ionenaustausch 1 Einheit
11746299 1/2 Größe Mischbett mit Sauerstoffentfernung Ultrapure Mischbett mit starkem Anionenaustausch 1 Stück
11810860 Volle Größe, hohe Kapazität Zweibett-Ionenaustausch 1 Stück
12770746 Volle Größe, Sauerstoffentfernung Starker Anionenaustausch 1 Stück
10771834 Volle Größe, Entfernung von organischen Stoffen Aktivkohle 1 Stück
10311285 Kartuschenhalter mit Schlauchtülle, volle Größe, Kationenentfernung Kationenaustausch 1 Stück
15392178 Volle Größe, makroretikular, Kationenentfernung Makroretikularer Kationenaustausch 1 Einheit
12790746 Volle Größe, Ultrapure UltraPure Ionenaustausch 1 Stück
11502954 Volle Größe, Vorbehandlung und Verhinderung von Ablagerungen Mischbett und starker Kationenaustausch, Aktivkohle 1 Stück
15302188 Volle Größe, Ultrapure mit Entfernung von organischen Stoffen Mischbett-Ionenaustausch mit Aktivkohle 1 Einheit
11850850 Nunc, C8, MaxiSorp , 350uL Zweibett-Ionenaustausch mit starkem Kationenaustausch 1 Stück
11512954 2/3 Größe Mixed- Bed -und Bio -Entfernung Mischbett-Ionenaustausch mit Aktivkohle 1 Stück
10034313 Kartuschenhalter mit Schlauchtülle - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10423865 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. D8902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 CHF
    162.90 CHF / 1 Stück
    Sparen 25.10 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinigung von bis zu 75 l/h Wasser mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Schlauchnippel-Kartuschen für Routineaufgaben im Labor einschließlich Vorbehandlung.
Mit den kostengünstigen Thermo Scientific™ Barnstead™ Schlauchnippel-Kartuschen reinigen Sie Wasservolumen von bis zu 75 l/h. Diese Kartuschen sind ideal für Anwendungen wie Enthärtung, Entionisierung und Entfernung organischer Stoffe und Chlor geeignet und können mit dem einfachen, wandmontiertem Kartuschenhalter verwendet werden. Diese Kartuschen sind für drucklose Anwendungen konzipiert und enthalten an jedem Ende 3/8 in.-Schlauch-Anschlüsse. Der Farbindikator zeigt an, wenn das Harz in bestimmten Kartuschen verbraucht ist. Die Kartuschen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt. Das System kann individuell angepasst werden und ist eine ideale Option für Routineaufgaben im Labor.
  • Ideal für Applikationen mit kleinen Volumina
  • Verwendet dieselben Harze überragender Qualität wie die B-Pure Kartuschen
  • Kartuschen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt
  • Mit 3/8 in.-Schlauch-Anschlüssen an jedem Ende
  • D8822, D8950 und D8951 Kartuschen enthalten einen spitz zulaufenden, geraden Nippel für 3/8 ID-Schläuche.
  • Der Farbindikator zeigt an, wenn das Harz in bestimmten Kartuschen verbraucht ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Volle Größe, Ultrapure
Zur Verwendung mit (Geräte) Barnstead Wasseraufbereitungssystem
Particle Retention 915 Körner
Typ Kassette mit Schlauchtülle
Flussrate Bis zu 75 l/h
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ultrapure, Mischbett-Ionenaustausch
Enthält Farbanzeige
Harztyp Ultrapure Mischbett-Ionenaustausch