Learn More
Tetraethyltin, 97%, ACROS Organics™
Product Code. 10451061 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
5 ml; Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
10451061 5 ml; Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10451061 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 212070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetraethyltin
CAS 597-64-8
Schmelzpunkt -112.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 181.0°C
Flammpunkt 53°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H20Sn
Strukturformel (C2H5)4Sn
Brechungsindex 1.4720 to 1.4740
MDL-Nummer MFCD00009020
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.18
Synonym tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Sn](CC)(CC)CC
IUPAC-Name Tetraethylstannan
Molekulargewicht (g/mol) 234.96
PubChem CID 11704
Formelmasse 234.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetraethyltin
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.