Learn More
Thermo Scientific™ ™ Easypure™ RoDi
Artikelnummer. 10376202
Click to view available options
:
Easypure RoDi water purification systems
Artikelnummer. 10376202
Marke: Thermo Scientific™ D13321
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Das Easypure RoDi ist ein kompaktes und vollautomatisches System, das Leitungswasser in Reinstwasser umwandelt.
Thermo Scientific™ Das Easypure RoDi ist ein kompaktes und vollautomatisches System, das Leitungswasser in Reinstwasser umwandelt.
Entwickelt für Wissenschaftler, die weniger als 15 Liter Reinstwasser pro Tag benötigen. Sehen Sie sich unsere NEUEN Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure* und LabTower* EDI Wasseraufbereitungssysteme für die Umwandlung von Leitungswasser in Typ-1-Wasser an!
Das Easypure RoDi ist bedienerfreundlich und verfügt über eine automatische Funktion zur Abgabe von aufbereitetem Wasser je nach Bedarf für eine Reihe wichtiger Applikationen. Das System ist standardmäßig mit einer UV-Lampe ausgestattet und erzeugt Wasser mit sehr niedrigen Konzentrationen von organischen Stoffen.
  • Erzeugung von 15 Liter Reinstwasser pro Tag, das die Spezifikationen von Typ-1-Wasser gemäß ASTM™ D1193, ISO 3696 und CLSI-CLRW noch übertrifft *Eine kontinuierliche Wasserzirkulation zwischen Tank, Kartuschen und UV-Lampe gewährleistet die ständige Verfügbarkeit von Wasser mit dem höchsten Reinheitsgrad *Der mikroprozessorgesteuerte Reinheitsmonitor ist mit einer Digitalanzeige ausgestattet, der die Werte des Wassers bei Abgabe aus dem System anzeigt *Der Monitor macht den Benutzer auf wichtige Parameter aufmerksam und zeigt zum Beispiel die Membranleistung oder den Zeitpunkt zum Austausch von Verbrauchsmaterialien an *Ein interner, 6,5-l-Tank ist mit Luftfiltern ausgestattet, die eine Verunreinigung des Wassertanks verhindern und Kontaminationen reduzieren *Eine geräuscharme Pumpe gewährleistet optimale Durchflussraten und einen leisen Betrieb *Integrierte Vorrichtungen zum Schutz gegen niedrige Wasserstände und niedrige Drücke in der Pumpe gewährleisten die Sicherheit der Pumpe, wenn der Wasserstand im Wassertank zu niedrig ist
Zu den optionalen Zubehörteilen gehören die externe Hilfspumpe (1393583), die Wandhalterung (1393585) und das Vorfilter-Zubehörkit (1393584). Diese Produkte und die Verbrauchsmaterialien sind separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner.
Ventgard Tankverschluss und UV-Lampe.
Das Starter-Kit (1393581) und der Satz mit 3 leeren Kartuschen (9828235CN; erforderlich für die Reinigung) müssen separat bestellt werden.
HPLC, ICP, GC/MS, AA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterienretention 99%
Zertifizierung/Konformität ASTM D1193 ™ , ISO 3696 und CLSI - CLRW . CE, CSA
Leitfähigkeit 0,055 S / cm
Beschreibung Discontinued product, replacement product is 50129887
Bakterieller Gehalt < 1CFU/mL
Tägliche Abgabe Bis zu 15L/day
Speisewasserüberwachung No
Speisewasserquelle funktions
Flussrate 0.8L/min .
Art des Produktwassers Typ 1
Elektrischer Widerstand 18,2 Mohm.cm bei 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
TOC (Total Organic Carbon) 1 bis 5 ppb
Typ Wasseraufbereitungssystem
Speisewasserdruck 30 bis 100 psig (2 bis 6,9 bar)
Speisewassertemperatur (metrisch) 4 ° bis 40 ° C
Partikel > 0,2 µm/ml < 1μM/mL
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30.5cm
Höhe (angloamerikanisch) 18 in.
Höhe (metrisch) 45.7cm
Tiefe (angloamerikanisch) 19-Zoll-
Tiefe (metrisch) 48.3cm
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240V
Frequenz 50/60Hz