Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Zubehör und Verbrauchsmaterial
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Ersatz-UV-Lampe
Externe Boosterpumpe
Kartuschenkit
Leere Kartuschen
Starter-Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
Passen Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Zubehör und Verbrauchsmaterialien individuell an Ihre Anwendungen an. Das Kartuschenkit wird mit Vorfilter, Ultrapure Mischbett-Kartusche und Easypure High Purity/Low TOC Kartusche geliefert. Weitere Verbrauchsmaterialien: 0,2 μm-Endfilter, UV-Lampe, Thermo Scientific™ Ventgard™ Tankverschluss, Umkehrosmose-Membran und Set mit drei leeren Kartuschen für die Reinigung.
Passen Sie Ihr System mit Zubehör und Verbrauchsmaterialien an, die am besten für Ihre Applikation und Wasseraufbereitung geeignet sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kartuschenkit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Barnstead Easypure RoDi |
| Typ | Kartuschenkit |