Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ Kartuschen und Filter
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II oder Easypure™ RF Wassersystems mit Ersatz-Kartuschen und -Filtern.
Marke: Thermo Scientific™ D502127
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II oder Easypure™ RF Wassersystems mit Barnstead™ Easypure™ Kartuschen und Filtern. Wählen Sie das Kartuschenkit entsprechend Ihrem Speisewasser und Ihrem System aus.
D502126:
- Enthält: Organische Stoffe/Kolloide; zweimal Thermo Scientific™ Ultrapure™ Ionenaustausch
- Typ 1-Filter
D502124:
- Enthält: Organische Stoffe/Kolloide, Ultrapure Ionenaustauscher, Entfernung von organischen Stoffen, organikfrei
- Ultralow Filter für niedrigste Organikgehalte mit Kartusche zur Entfernung organischer Stoffe
D502127:
- Im Lieferumfang enthalten: 09-034-18 (Organische Stoffe/Ionenaustausch), zweimal 09-050-46 (Ultrapure Ionenaustauscher)
- Typ 1-Filter
D502125:
- Im Lieferumfang enthalten: 09-034-18 (Organische Stoffe/Ionenaustausch), 09-050-46 (Ultrapure Ionenaustausch), 09-034-16 (Entfernung organischer Stoffe für organikfreies Wasser)
- Ultralow Filter für niedrigste Organikgehalte mit Kartusche zur Entfernung organischer Stoffe
Spezifikation
Kartuschen-Kit; RO-Speisewasser oder destilliertes Speisewasser | |
Umkehrosmose, destilliert | |
Easypure™ II und Easypure UF | |
Kartuschenkit |