Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ – Optionales Zubehör
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Optimieren Sie Ihr Reinstwasser-Aufbereitungssystem mit optionalem Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Zubehör. Erhöhen Sie die Flexibilität in Ihrem Labor mit dem Ferndispenser, mit dem Wasser in einer Entfernung von bis zu 2,4 m aus dem System entnommen werden kann. Im Lieferumfang ist eine Wandhalterung enthalten. Mehr Schutz durch den Niederdruck-Pumpenschutz , der das E-Pure-System bei unzureichendem Speisewasserdruck aus einer Druckwasserleitung alarmiert. Bei Speisung über einen Reservoirtank wird das System durch einen Niedrigwasserstands-Pumpenschutz vor unzureichenden Speisewasserbedingungen gewarnt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | E-Pure |
| Typ | Remote Dispenser |
| Spannung | 0/1 V |