Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Kartuschen-Kits
Wählen Sie basierend auf Ihrer Anwendung aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Barnstead™ Kartuschen-Kits für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
Marke: Thermo Scientific™ D3805
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Wählen Sie basierend auf Ihrer Anwendung aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Barnstead™ Kartuschen-Kits für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
Spezifikation
Leitungswasser oder vorbehandelt | |
Nanopure II und älteres Nanopure-System | |
Gehäuse D3805 | |
Kassette für Wasseraufbereitungssysteme | |
4,18 cm | |
8,5 cm |
3,8 | |
Eine 09-034-104 organische/kolloide und zwei 09-034-3 Ultrapure™ Ionenaustauschkartuschen | |
30 psi | |
17 Zoll | |
3.38 Zoll |