Learn More
Bariumhydroxidmonohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bariumhydroxidemonohydrate |
| CAS | 22326-55-2 |
| Menge | 10 g |
| Summenformel | H2O2Ba.H2O |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2 |
| SMILES | O.[OH-].[OH-].[Ba+2] |
| IUPAC-Name | Barium(2 +); Dihydroxid; Hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.35 |
| Formelmasse | 189.9213 |