Learn More
Bariumzirkoniumoxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408064
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
12009-21-1
BaO3Zr
276.548
MFCD00014189
DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
barium zirconate, barium 2+ oxozirconiumbis olate, ba.o3zr, barium 2+ ;dioxido oxo zirconium, barium zirconate, powder, <10 mum, barium zirconate, nanopowder, <50 nm particle size trace metals basis
16212444
Barium(2+); Dioxido(oxo)zirkonium
[O-][Zr](=O)[O-].[Ba+2]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
12009-21-1
BaO3Zr
276.548
MFCD00014189
DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
barium zirconate, barium 2+ oxozirconiumbis olate, ba.o3zr, barium 2+ ;dioxido oxo zirconium, barium zirconate, powder, <10 mum, barium zirconate, nanopowder, <50 nm particle size trace metals basis
16212444
Barium(2+); Dioxido(oxo)zirkonium
[O-][Zr](=O)[O-].[Ba+2]
Barium zirconium oxide is involved in the preparation of its nano powder, which finds application in the gas sensing performance of thick films especially with ammonia gas. Copper(II) oxide doping with yttrium-doped barium zirconate is used as an electrolyte in solid oxide fuel cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Barium zirconium oxide
Schmelzpunkt 2500°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 276.53
Geruch Odorless
Aussehen Off-white powder
Dichte 5.52 g/cm3