Learn More
Bariumzirconiumisopropoxid, 10 % w/v in Isopropanol, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366079
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366079 500 mL 500 Milliliter
11324348 25 mL 25 Milliliter
11334348 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042302.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vorläufer von Bariumzirkoniumoxid mit der Sol-Gel-Methode
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00798551
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium zirconium isopropoxide
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3274
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 583.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v in isopropanol
Physikalische Form Flüssig