Learn More
Bariumtrifluormethansulfonat
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium trifluoromethanesulfonate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 2 g |
| UN-Nummer | UN1564 |
| Beilstein | 3729346 |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Formelmasse | 435.48 |
| Physikalische Form | Pulver |