Learn More
Bariumtitanoxid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300869
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11300869
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010652.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12047-27-7
Summenformel BaO3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 233.19
MDL-Nummer MFCD00003447
InChI-Schlüssel WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC-Name Barium(2+) Oxotitanbis(olat)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium titanium oxide
Schmelzpunkt 1620°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1000
Formelmasse 233.19
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic
Geruch Odorless
Dichte 5.85g/mL