Learn More
Barium-Titanoxid, polymere Vorstufe, (Oxid ≈ 35 Gew.%), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050936
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11394727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039755.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird in piezoelektrischen Geräten verwendet
Barium titanium oxide is used in piezoelectric devices. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12047-27-7
Summenformel BaO3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 233.19
MDL-Nummer MFCD00003447
InChI-Schlüssel WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Barium(2+) Oxotitanbis(olat)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium titanium oxide
Namenshinweis Polymeric precursor
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 2 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈35 wt%