Learn More
Bariumthiosulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427197
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427197 500 g 500 Gramm
11407197 25 g 25 Gramm
11417197 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14981.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 35112-53-9 | BaO3S2 | 249.444 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35112-53-9
Summenformel BaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 249.444
MDL-Nummer MFCD00040661
InChI-Schlüssel ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
IUPAC-Name Barium(2+);dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Specifications
Chemischer Name oder Material Barium thiosulfate
Menge 500 g
Strukturformel BaS2O3
UN-Nummer UN1564
Formelmasse 249.46
Reinheit (%) 98%
Dichte 3.45