Learn More
Alfa Aesar™ Barium thiocyanate trihydrate, 98%
Artikelnummer. 11474654
Change view
Click to view available options
Menge:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11474654 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11474654 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A13686.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium thiocyanate trihydrate
CAS 68016-36-4
Dichte 2.2
Summenformel Ba(SCN)2·3H2O
MDL-Nummer MFCD00150182
Menge 50g
UN-Nummer UN1564
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym c2ban2s2.3h2o, cyanosulfanyl bario sulfanylcarbonitrile trihydrate
Formelmasse 307.55 (253.49 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%