Learn More
Bariumsulfat, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577884 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15577884 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15577884 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 104001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumsulfat
CAS 7727-43-7
Menge 500 g
Summenformel BaO4S
MDL-Nummer MFCD00003455
Synonym Bariumsulfat, Barit, Makropaque, Mikropaque, Mikrotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Barium(2+); Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
PubChem CID 24414
Formelmasse 233.39
Güte USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 4.50 kg