Learn More
Bariumsulfat, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Artikelnummer. 15567884 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15567884 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15567884 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 103001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumsulfat, Barit, Makropaque, Mikropaque, Mikrotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumsulfat
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
IUPAC-Name Barium(2+); Sulfat
Formelmasse 233.39
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 4.50 kg