Learn More
Bariumsulfat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Europ. Euro, 97,5-100,5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15641050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15641050 25 kg 25 Kilogramm
15611050 100 g 100 Gramm
15621050 1 kg 1 Kilogramm
15631050 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15641050 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 1143225KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., 97.5 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
IUPAC-Name Barium(2+); Sulfat
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium sulfate
Namenshinweis Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 97.5-100.5%
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 100.5%
Strukturformel BaSO4
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 233.39
Reinheit (%) 97.5 to 100.5%
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dichte 4.400 g/cm3