Learn More
Bariumsulfat, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell ™
Artikelnummer. 15692600 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15692600 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15672600 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15682600 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15692600 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 243353500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumsulfat, Barit, Makropaque, Mikropaque, Mikrotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumsulfat
Schmelzpunkt 1580 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel BaSO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Barium(2+); Sulfat
Formelmasse 233.39 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 4.4 g/cm3