Learn More
Barium-Standard für ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11425978 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425978 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11425978 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. CLBA22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.71 CHF
    128.59 CHF / 125 Milliliter
    Sparen 14.12 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ba1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Specifications
Chemischer Name oder Material Barium-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-39-3, 7732-18-5, 7732-18-5
Analysenzertifikat Claritas PPT™ Das Analysezertifikat meldet bis zu 68 Elemente auf PPT-Niveau.
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Summenformel Ba
MDL-Nummer MFCD00134031
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standardlösung
InChI-Schlüssel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS-Standard
SMILES [Ba]
IUPAC-Name Barium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
PubChem CID 5355457
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:32595
Güte ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000 µg/ml barium
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch