missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Barium-Standard für ICP/MS, 2% HNO3, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 15255906 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15255906 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15255906 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLBA21BY

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Ba1 μg/ml

Certifications

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Barium-Standard
Namenshinweis ICP/MS
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-39-3, 7732-18-5, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 2.0, 0.0, 98.0
Dichte 1.01006 g/cm3 bei 20 °C
Physikalische Form Flüssig
Summenformel Ba
MDL-Nummer MFCD00134031
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ba]
IUPAC-Name Barium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 137.33
PubChem CID 5355457
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:32595
Güte Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.